Stampa…
1-(Difluoromethyl)-4-iodo-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC201009-1G PC201009-5G
APOSPC201009-1GEA 125 EUR
APOSPC201009-1G APOSPC201009-5G
1-(Difluoromethyl)-4-iodo-1H-pyrazole
1-(Difluoromethyl)-4-iodo-1H-pyrazole
Formula: C₄H₃F₂IN₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18633160
CAS Number: 1041205-43-9