Stampa…
6-(4-Fluorophenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201008-1G PC201008-250MG
APOSPC201008-1GEA 498 EUR
APOSPC201008-1G APOSPC201008-250MG
6-(4-Fluorophenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
6-(4-Fluorophenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Formula: C₁₂H₈FN₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28405285
CAS Number: 1036762-04-5