Stampa…
5-Cyclopropyl-2-fluoropyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Cyclopropyl-2-flluoropyridine
PC201006-100MG PC201006-1G PC201006-250MG
APOSPC201006-100MGEA 168 EUR
APOSPC201006-100MG APOSPC201006-1G APOSPC201006-250MG
5-Cyclopropyl-2-fluoropyridine 97%
5-Cyclopropyl-2-fluoropyridine
Formula: C₈H₈FN
Peso molecolare: 137,154 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18384289
CAS Number: 1034467-80-5