Stampa…
5-Ethyl-2-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201005-100MG PC201005-1G PC201005-250MG
APOSPC201005-100MGEA 91.6 EUR
APOSPC201005-100MG APOSPC201005-1G APOSPC201005-250MG
5-Ethyl-2-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
5-Ethyl-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₈H₈F₃N
Peso molecolare: 175,151 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19689817
CAS Number: 1030632-94-0