Stampa…
(4-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine hydrochloride 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201004-1G PC201004-250MG PC201004-5G
APOSPC201004-1GEA 268 EUR
APOSPC201004-1G APOSPC201004-250MG APOSPC201004-5G
(4-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine hydrochloride 96%
(4-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
Formula: C₇H₇F₃N₂·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04117763
CAS Number: 1005515-26-3