Stampa…
5-Fluoro-6-methylpyridine-2-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201003-1G PC201003-250MG
APOSPC201003-1GEA 185 EUR
APOSPC201003-1G APOSPC201003-250MG
5-Fluoro-6-methylpyridine-2-carboxylic acid 97%
5-Fluoro-6-methylpyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₇H₆FNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11040267
CAS Number: 1005474-88-3