Stampa…
2,5-Difluoro-3-methylbenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201002-1G PC201002-25G PC201002-5G
APOSPC201002-1GEA 43.9 EUR
APOSPC201002-1G APOSPC201002-25G APOSPC201002-5G
2,5-Difluoro-3-methylbenzonitrile 98%
2,5-Difluoro-3-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₅F₂N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09996954
CAS Number: 1003712-20-6