Stampa…
2-Bromo-4-fluoro-5-methylbenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201001-10G PC201001-1G PC201001-5G
APOSPC201001-10GEA 809 EUR
APOSPC201001-10G APOSPC201001-1G APOSPC201001-5G
2-Bromo-4-fluoro-5-methylbenzoic acid 97%
2-Bromo-4-fluoro-5-methylbenzoic acid
Formula: C₈H₆BrFO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09263434
CAS Number: 1003709-39-4