Stampa…
5-Chloro-3-fluoropyridin-2ylhydrazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2008-1G PC2008-5G
APOSPC2008-1GEA 81.2 EUR
APOSPC2008-1G APOSPC2008-5G
5-Chloro-3-fluoropyridin-2ylhydrazine
5-Chloro-3-fluoropyridin-2ylhydrazine
Formula: C₅H₅ClFN₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09972183
CAS Number: 248255-70-1