6-(Trifluoromethyl)-2-methylquinolin-4-ol
Fornitore: Apollo Scientific
PC200564-1G
PC200564-5G
APOSPC200564-1GEA
359
EUR
APOSPC200564-1G
APOSPC200564-5G
6-(Trifluoromethyl)-2-methylquinolin-4-ol
6-(Trifluoromethyl)-2-methylquinolin-4-ol
Formula:
C₁₁H₈F₃NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00272465 CAS Number: 949507-76-0 |