Ethyl 4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
5-(Ethoxycarbonyl)-4-(trifluoromethyl)-1,3-diazine, 5-(Ethoxycarbonyl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula:
C₈H₇F₃N₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07367356 CAS Number: 187035-81-0 |