Stampa…
2-(4-Fluorophenyl)acetohydrazide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC200536-5G PC200536-1G PC200536-10G
APOSPC200536-5GEA 111 EUR
APOSPC200536-5G APOSPC200536-1G APOSPC200536-10G
2-(4-Fluorophenyl)acetohydrazide 97%
2-(4-Fluorophenyl)acetohydrazide
Formula: C₈H₉FN₂O
Peso molecolare: 168,168 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06655053
CAS Number: 34547-28-9