Methyl 2-[(4-bromo-2-chlorophenyl)amino]-3,4-difluoro-5-nitrobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₁₄H₈BrClF₂N₂O₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD27980618 CAS Number: 1582770-01-1 |