Stampa…
2,3-Dichloro-4-(difluoromethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
PC200457-1G PC200457-500MG
APOSPC200457-1GEA 579 EUR
APOSPC200457-1G APOSPC200457-500MG
2,3-Dichloro-4-(difluoromethyl)pyridine
2,3-Dichloro-4-(difluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₃Cl₂F₂N
Peso molecolare: 197,998 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22418352
CAS Number: 1257071-85-4