Stampa…
2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC200445-1G PC200445-5G
APOSPC200445-1GEA 144 EUR
APOSPC200445-1G APOSPC200445-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)pyridine 97%
2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)pyridine
Formula: C₆H₃ClF₃NO
Punto di ebollizione: 54 °C (15 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18257007
CAS Number: 1206972-45-3