Stampa…
5-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC200419-1G PC200419-250MG PC200419-500MG
APOSPC200419-1GEA 611 EUR
APOSPC200419-1G APOSPC200419-250MG APOSPC200419-500MG
5-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenol 95%
5-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenol
Formula: C₇H₄F₃NO₃
Peso molecolare: 207,107 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16606321
CAS Number: 612498-85-8