Stampa…
1-Methyl-4-[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
Fornitore: Apollo Scientific
PC200413-1G PC200413-250MG
APOSPC200413-1GEA 395 EUR
APOSPC200413-1G APOSPC200413-250MG
1-Methyl-4-[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
1-Methyl-4-[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
Formula: C₁₁H₁₄F₃N₃
Peso molecolare: 245,244 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22573504
CAS Number: 220459-53-0