2-Chloro-4-(4-fluorophenyl)-1,3,5-triazine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC200401-1G
PC200401-5G
APOSPC200401-1GEA
183
EUR
APOSPC200401-1G
APOSPC200401-5G
2-Chloro-4-(4-fluorophenyl)-1,3,5-triazine
2-Chloro-4-(4-fluorophenyl)-1,3,5-triazine
Formula:
C₉H₅ClFN₃ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD11052420 CAS Number: 1053658-58-4 |