Stampa…
(Z)-N'-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzene-1-carboximidamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC200395-5G PC200395-1G
APOSPC200395-5GEA 94.5 EUR
APOSPC200395-5G APOSPC200395-1G
(Z)-N'-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzene-1-carboximidamide 97%
(Z)-N'-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzene-1-carboximidamide
Formula: C₈H₇F₃N₂O
Peso molecolare: 204,149 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660165
CAS Number: 40067-66-1