Stampa…
Methyl 4-amino-3-fluoro-5-nitro-2-(phenylamino)benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
PC200392-1G PC200392-500MG
APOSPC200392-1GEA 611 EUR
APOSPC200392-1G APOSPC200392-500MG
Methyl 4-amino-3-fluoro-5-nitro-2-(phenylamino)benzoate
Methyl 4-amino-3-fluoro-5-nitro-2-(phenylamino)benzoate
Formula: C₁₄H₁₂FN₃O₄
Peso molecolare: 305,261 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09909911
CAS Number: 606093-58-7