Stampa…
2-Chloro-4-(4-fluoro-2-methoxyphenyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
PC200390-1G PC200390-500MG
APOSPC200390-1GEA 487 EUR
APOSPC200390-1G APOSPC200390-500MG
2-Chloro-4-(4-fluoro-2-methoxyphenyl)pyridine
2-Chloro-4-(4-fluoro-2-methoxyphenyl)pyridine
Formula: C₁₂H₉ClFNO
Peso molecolare: 237,657 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26386176
CAS Number: 1333468-54-4