Stampa…
3-Bromo-2-(2-fluorophenoxy)pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC200389-1G PC200389-500MG
APOSPC200389-1GEA 510 EUR
APOSPC200389-1G APOSPC200389-500MG
3-Bromo-2-(2-fluorophenoxy)pyridine 97%
3-Bromo-2-(2-fluorophenoxy)pyridine
Formula: C₁₁H₇BrFNO
Peso molecolare: 268,082 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14651747
CAS Number: 1215809-12-3