Stampa…
Potassium (3-aminophenyl)trifluoroboranuide
Fornitore: Apollo Scientific
PC200388-1G PC200388-5G
APOSPC200388-1GEA 97.8 EUR
APOSPC200388-1G APOSPC200388-5G
Potassium (3-aminophenyl)trifluoroboranuide
Potassium (3-aminophenyl)trifluoroboranuide
Formula: C₆H₆BF₃N·K
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09992971
CAS Number: 1160186-73-1