Methyl (2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-2-{4-[(trifluoromethane)sulphonyloxy]phenyl}acetate
Fornitore: Apollo Scientific
PC200378-1G
PC200378-500MG
APOSPC200378-1GEA
487
EUR
APOSPC200378-1G
APOSPC200378-500MG
Methyl (2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-2-{4-[(trifluoromethane)sulphonyloxy]phenyl}acetate
Methyl (2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-2-{4-[(trifluoromethane)sulphonyloxy]phenyl}acetate
Formula:
C₁₅H₁₈F₃NO₇S Peso molecolare: 413,366 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD26523306 CAS Number: 225517-17-9 |