Stampa…
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
PC200207-1G PC200207-500MG
APOSPC200207-1GEA 471 EUR
APOSPC200207-1G APOSPC200207-500MG
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbaldehyde
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbaldehyde
Formula: C₇H₃ClF₃NO
Peso molecolare: 209,553 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09907846
CAS Number: 174008-48-1