Stampa…
[2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methanol
Fornitore: Apollo Scientific
PC200205-1G PC200205-500MG PC200205-5G
APOSPC200205-1GEA 357 EUR
APOSPC200205-1G APOSPC200205-500MG APOSPC200205-5G
[2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methanol
[2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methanol
Formula: C₇H₅ClF₃NO
Peso molecolare: 211,569 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16610729
CAS Number: 1227502-97-7