3-Fluorophenylboronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-(3-Fluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formula:
C₁₂H₁₆BFO₂ Peso molecolare: 222.064 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18375236 CAS Number: 936618-92-7 |