Stampa…
Potassium 6-chloropyridine-3-trifluoroborate
Fornitore: Apollo Scientific
PC200191-1G PC200191-500MG PC200191-5G
APOSPC200191-1GEA 168 EUR
APOSPC200191-1G APOSPC200191-500MG APOSPC200191-5G
Potassium 6-chloropyridine-3-trifluoroborate
Potassium 6-chloropyridine-3-trifluoroborate
Formula: C₅H₃BClF₃N·K
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09993185
CAS Number: 1235099-38-3