Stampa…
Potassium 4-hydroxyphenyltrifluoroborate
Fornitore: Apollo Scientific
PC200184-1G PC200184-500MG PC200184-5G
APOSPC200184-1GEA 139 EUR
APOSPC200184-1G APOSPC200184-500MG APOSPC200184-5G
Potassium 4-hydroxyphenyltrifluoroborate
Potassium 4-hydroxyphenyltrifluoroborate
Formula: C₆H₅BF₃O·K
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09992974
CAS Number: 1015082-71-9