Stampa…
Potassium 9,9-dimethyl-9H-fluorene-2-trifluoroborate
Fornitore: Apollo Scientific
PC200175-1G PC200175-500MG PC200175-5G
APOSPC200175-1GEA 118 EUR
APOSPC200175-1G APOSPC200175-500MG APOSPC200175-5G
Potassium 9,9-dimethyl-9H-fluorene-2-trifluoroborate
Potassium 9,9-dimethyl-9H-fluorene-2-trifluoroborate
Formula: C₁₅H₁₃BF₃·K
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20527106
CAS Number: 2246944-47-6