Stampa…
Potassium trifluoro({4-[methoxy(methyl)carbamoyl]phenyl})boranuide
Fornitore: Apollo Scientific
PC200160-1G PC200160-500MG PC200160-5G
APOSPC200160-1GEA 118 EUR
APOSPC200160-1G APOSPC200160-500MG APOSPC200160-5G
Potassium trifluoro({4-[methoxy(methyl)carbamoyl]phenyl})boranuide
Potassium trifluoro({4-[methoxy(methyl)carbamoyl]phenyl})boranuide
Formula: C₉H₁₀BF₃NO₂·K
Peso molecolare: 271,086 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16294523
CAS Number: 1644635-87-9