Potassium [4-(benzylamino-1-carbonyl)phenyl]trifluoroborate
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₁₄H₁₂BF₃NO·K Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11977718 CAS Number: 2017555-07-4 |