Stampa…
Potassium [4-(Pyrrolidine-1-carbonyl)phenyl]trifluoroborate
Fornitore: Apollo Scientific
PC200157-1G PC200157-500MG PC200157-5G
APOSPC200157-1GEA 102 EUR
APOSPC200157-1G APOSPC200157-500MG APOSPC200157-5G
Potassium [4-(Pyrrolidine-1-carbonyl)phenyl]trifluoroborate
Potassium [4-(Pyrrolidine-1-carbonyl)phenyl]trifluoroborate
Formula: C₁₁H₁₂BF₃NO·K
Peso molecolare: 281,124 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20527094
CAS Number: 1983205-51-1