Stampa…
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)-2-picolinonitrile, 2-Cyano-3-(trifluoromethyl)pyridine, 3-(Trifluoromethyl)picolinonitrile
PC200149-25G PC200149-5G
APOSPC200149-25GEA 188 EUR
APOSPC200149-25G APOSPC200149-5G
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile 98%
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile
Formula: C₇H₃F₃N₂
Peso molecolare: 172,107 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02091399
CAS Number: 406933-21-9