Stampa…
3-(Difluoromethyl)-2-fluoro-4-iodopyridine
Fornitore: Apollo Scientific
PC200122-1G PC200122-500MG
APOSPC200122-1GEA 245 EUR
APOSPC200122-1G APOSPC200122-500MG
3-(Difluoromethyl)-2-fluoro-4-iodopyridine
3-(Difluoromethyl)-2-fluoro-4-iodopyridine
Formula: C₆H₃F₃IN
Peso molecolare: 272,994 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD25479865
CAS Number: 1446786-38-4