Stampa…
Ethyl 1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC200107-1G PC200107-250MG
APOSPC200107-1GEA 408 EUR
APOSPC200107-1G APOSPC200107-250MG
Ethyl 1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate 97%
Ethyl 1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formula: C₈H₉F₃N₂O₂
Peso molecolare: 222,164 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18262320
CAS Number: 852228-09-2