Stampa…
Potassium trifluoro(hex-1-yn-1-yl)borate
Fornitore: Apollo Scientific
PC200095-1G PC200095-500MG
APOSPC200095-1GEA 187 EUR
APOSPC200095-1G APOSPC200095-500MG
Potassium trifluoro(hex-1-yn-1-yl)borate
Potassium trifluoro(hex-1-yn-1-yl)borate
Formula: C₆H₉BF₃·K
Peso molecolare: 188,04 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11052661
CAS Number: 244301-59-5