Stampa…
Potassium trifluoro(phenylethynyl)borate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC200094-1G PC200094-500MG PC200094-5G
APOSPC200094-1GEA 107 EUR
APOSPC200094-1G APOSPC200094-500MG APOSPC200094-5G
Potassium trifluoro(phenylethynyl)borate 95%
Potassium trifluoro(phenylethynyl)borate
Formula: C₈H₅BF₃·K
Peso molecolare: 208,03 g/mol
Punto di ebollizione: >125 °C
Punto di fusione: 250…255 °C
Densità: >1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11052662
CAS Number: 485338-93-0