Stampa…
4,6-Dichloro-5-(difluoromethyl)pyrimidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC200087-1G PC200087-500MG
APOSPC200087-1GEA 285 EUR
APOSPC200087-1G APOSPC200087-500MG
4,6-Dichloro-5-(difluoromethyl)pyrimidine 97%
4,6-Dichloro-5-(difluoromethyl)pyrimidine
Formula: C₅H₂Cl₂F₂N₂
Peso molecolare: 198,986 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD25368744
CAS Number: 1443290-45-6