2,4-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
PC200085-1G
PC200085-500MG
APOSPC200085-1GEA
242
EUR
APOSPC200085-1G
APOSPC200085-500MG
2,4-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine
2,4-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine
Formula:
C₆H₃Cl₂F₂N Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD25368742 CAS Number: 1443290-44-5 |