Stampa…
1-(1-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]methyl}-1H-1,2,3-triazol-4-yl)ethan-1-ol
Fornitore: Apollo Scientific
PC200080-1G PC200080-500MG
APOSPC200080-1GEA 187 EUR
APOSPC200080-1G APOSPC200080-500MG
1-(1-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]methyl}-1H-1,2,3-triazol-4-yl)ethan-1-ol
1-(1-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]methyl}-1H-1,2,3-triazol-4-yl)ethan-1-ol
Formula: C₁₂H₁₂F₃N₃O
Peso molecolare: 271,238 g/mol
Punto di fusione: 75…77 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD25121137
CAS Number: 1443291-26-6