Stampa…
1-{1-[(4-Fluorophenyl)methyl]-1H-1,2,3-triazol-4-yl}ethan-1-ol
Fornitore: Apollo Scientific
PC200078-1G PC200078-500MG
APOSPC200078-1GEA 187 EUR
APOSPC200078-1G APOSPC200078-500MG
1-{1-[(4-Fluorophenyl)methyl]-1H-1,2,3-triazol-4-yl}ethan-1-ol
1-{1-[(4-Fluorophenyl)methyl]-1H-1,2,3-triazol-4-yl}ethan-1-ol
Formula: C₁₁H₁₂FN₃O
Peso molecolare: 221,231 g/mol
Punto di fusione: 92…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24109297
CAS Number: 1443291-24-4