Stampa…
2-Chloro-4-fluoro-5-iodoanisole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Chloro-5-fluoro-4-iodo-2-methoxybenzene, 2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenyl methyl ether
PC200065-1G PC200065-250MG PC200065-5G
APOSPC200065-1GEA 98.9 EUR
APOSPC200065-1G APOSPC200065-250MG APOSPC200065-5G
2-Chloro-4-fluoro-5-iodoanisole
2-Chloro-4-fluoro-5-iodoanisole
Formula: C₇H₅ClFIO
Peso molecolare: 286,47 g/mol
Punto di fusione: 104…106 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22689435
CAS Number: 153122-59-9