Stampa…
5-(2-Fluorophenyl)-2-methyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC200060-1G PC200060-500MG
APOSPC200060-1GEA 527 EUR
APOSPC200060-1G APOSPC200060-500MG
5-(2-Fluorophenyl)-2-methyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
5-(2-Fluorophenyl)-2-methyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₈FNO₂S
Peso molecolare: 237,25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08275134
CAS Number: 522646-43-1