Stampa…
2-Chloro-4-[(2,2,2-trifluoroethyl)amino]pyrimidine-5-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
PC200057-1G PC200057-500MG
APOSPC200057-1GEA 538 EUR
APOSPC200057-1G APOSPC200057-500MG
2-Chloro-4-[(2,2,2-trifluoroethyl)amino]pyrimidine-5-carbonitrile
2-Chloro-4-[(2,2,2-trifluoroethyl)amino]pyrimidine-5-carbonitrile
Formula: C₇H₄ClF₃N₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23697507
CAS Number: 389606-51-3