Stampa…
1-(2-Fluorophenyl)-4-oxocyclohexane-1-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
PC200055-1G PC200055-500MG PC200055-5G
APOSPC200055-1GEA 538 EUR
APOSPC200055-1G APOSPC200055-500MG APOSPC200055-5G
1-(2-Fluorophenyl)-4-oxocyclohexane-1-carbonitrile
1-(2-Fluorophenyl)-4-oxocyclohexane-1-carbonitrile
Formula: C₁₃H₁₂FNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11849774
CAS Number: 179064-61-0