Stampa…
Methyl 2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC200052-1G PC200052-500MG
APOSPC200052-1GEA 292 EUR
APOSPC200052-1G APOSPC200052-500MG
Methyl 2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Methyl 2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Formula: C₁₀H₇F₃N₂O₂
Peso molecolare: 244,17 g/mol
Punto di fusione: 144…147 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22550652
CAS Number: 1206973-10-5