Stampa…
2-Fluoro-5-[(4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-yl)methyl]benzoic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Fluoro-5-((4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-yl)methyl)benzoic acid
PC200051-100G PC200051-25G PC200051-5G
APOSPC200051-100GEA 380 EUR
APOSPC200051-100G APOSPC200051-25G APOSPC200051-5G
2-Fluoro-5-[(4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-yl)methyl]benzoic acid 99%
2-Fluoro-5-[(4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-yl)methyl]benzoic acid
Formula: C₁₆H₁₁FN₂O₃
Peso molecolare: 298,269 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14636678
CAS Number: 763114-26-7