Stampa…
2-Chloro-5-fluoro-4-(methylsulphanyl)pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-5-fluoro-4-(methylthio)pyrimidine
PC200050-1G PC200050-250MG
APOSPC200050-1GEA 102 EUR
APOSPC200050-1G APOSPC200050-250MG
2-Chloro-5-fluoro-4-(methylsulphanyl)pyrimidine
2-Chloro-5-fluoro-4-(methylsulphanyl)pyrimidine
Formula: C₅H₄ClFN₂S
Peso molecolare: 178,615 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16876993
CAS Number: 87789-51-3