Stampa…
5-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-3-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
PC200047-1G PC200047-500MG
APOSPC200047-1GEA 634 EUR
APOSPC200047-1G APOSPC200047-500MG
5-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-3-carbaldehyde
5-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-3-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₅BrF₃NO
Peso molecolare: 292,052 g/mol
Punto di fusione: 272…275 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23136030
CAS Number: 1423757-77-0